missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LXR alpha/NR1H3 Antibody (S07-6A4), Novus Biologicals™

Rabbit Monoclonal Antibody

506.00€ - 775.00€

Specifica

Antigene LXR alpha/NR1H3
Clone S07-6A4
Concentrazione 0.3 mg/mL
Diluizione Western Blot, Immunohistochemistry 1:20, Immunohistochemistry-Paraffin
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
18626323
Vedere i documenti
Novus Biologicals
NBP3-19682-100ul
100 μg
775.00€
100µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
18624943
Vedere i documenti
Novus Biologicals
NBP3-19682-50ul
50 μg
506.00€
50µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

LXR alpha/NR1H3 Monoclonal antibody specifically detects LXR alpha/NR1H3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica

Specifica

LXR alpha/NR1H3
0.3 mg/mL
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Cholesterol Metabolism, Chromatin Research, Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
10062
IgG
Affinity purified
S07-6A4
Western Blot, Immunohistochemistry 1:20, Immunohistochemistry-Paraffin
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
alpha, Liver X receptor alpha, liver X receptor-alpha, LXRA, Nuclear receptor subfamily 1 group H member 3, nuclear receptor subfamily 1, group H, member 3, oxysterols receptor LXR-alpha, RLD-1
A synthetic peptide of human LXR alpha/NR1H3 (Uniprot # Q13133)
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato