missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LY 225910, Tocris Bioscience™

Codice prodotto. 30001161
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30001161

Marca: Tocris Bioscience 1018/10

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Potent CCK2 antagonist

Potent CCK2 receptor antagonist (IC50 = 9.3 nM for inhibition of 125I-labeled CCK-8 sulfate binding at mouse brain membranes).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 133040-77-4
Formula molecolare C27H24BrN3O2
Molecular Weight (g/mol) 502.41
Numero MDL MFCD00907856
InChI Key KUECXUACQOYKNB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chembl37312, 2-2-5-bromo-1h-indol-3-yl ethyl-3-3-1-methylethoxy phenyl-4-3h-quinazolinone, 2-2-5-bromo-1h-indol-3-yl ethyl-3-3-isopropoxyphenyl quinazolin-4-one, tocris-1018, ly hplc, 2-2-5-bromoindol-3-yl ethyl-3-3-isopropoxyphenyl-4-quinazolinone, 2-2-5-bromo-1h-indol-3-yl ethyl-3-3-isopropoxyphenyl quinazolin-4 3h-one, 2-2-5-bromo-1h-indol-3-yl-ethyl-3-3-isopropoxy-phenyl-3h-quinazolin-4-one, 2-2-5-bromo-1h-indol-3-yl ethyl-3-3-propan-2-yloxyphenyl quinazolin-4-one
PubChem CID 4355450
IUPAC Name 2-[2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)ethyl]-3-[3-(propan-2-yloxy)phenyl]-3,4-dihydroquinazolin-4-one
SMILES CC(C)OC1=CC=CC(=C1)N1C(CCC2=CNC3=CC=C(Br)C=C23)=NC2=CC=CC=C2C1=O

Specifica

Materiale o nome chimico LY 225910
Quantità 10 mg
Peso formulazione 502.41
Percent Purity >98%
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato