Learn More
LY 344864 S-enantiomer, MedChemExpress
Codice prodotto. 16430206
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
2mg
5mg
Codice prodotto. 16430206
Marca: Medchem Express HY13788A
MedChemExpress LY 344864 S-enantiomer is the S-enantiomer of LY344864. LY344864 is a 5-HT1F receptor agonist.
LY 344864 S-enantiomer is the S-enantiomer of LY344864. LY344864 is a 5-HT1F receptor agonist.
Specifica
Materiale o nome chimico LY 344864 S-enantiomer
CAS 186544-27-4
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H22FN3O
Quantità 2 mg
SMILES O=C(NC1=CC2=C(NC3=C2C[C@@H](N(C)C)CC3)C=C1)C4=CC=C(F)C=C4
Molecular Weight (g/mol) 351.42
Peso formulazione 351.42
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.