Learn More
LY2794193, MedChemExpress
Codice prodotto. 16477647
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
Codice prodotto. 16477647
Marca: Medchem Express HY119243
MedChemExpress LY2794193 is a highly potent and selective mGlu3 receptor agonist (hmGlu3 Ki=0.927 nM,EC50=0.47 nM; hmGlu2 Ki=412 nM,EC50=47.5 nM).
LY2794193 is a highly potent and selective mGlu3 receptor agonist (hmGlu3 Ki=0.927 nM,EC50=0.47 nM
Specifica
Materiale o nome chimico LY2794193
CAS 2173037-97-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H18N2O6
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 3.33 mg/mL (9.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (5.98 mM; ultrasonic and adjust pH to 14 with NaOH)
SMILES O=C([C@@]1(N)[C@]2([H])[C@@H](C(O)=O)[C@]2([H])[C@@H](NC(C3=CC=CC(OC)=C3)=O)C1)O
Molecular Weight (g/mol) 334.32
Peso formulazione 334.32
Percent Purity 95.46%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.