missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LY3200882, MedChemExpress

Codice prodotto. 16416507
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16416507

Marca: Medchem Express HY103021

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress LY3200882 is a potent, highly selective, ATP-competitive and orally active TGF-β receptor type 1 (ALK5) inhibitor with an IC50 of 38.2 nM. LY3200882 inhibits various pro-tumorigenic activities and is also used as an immune modulatory agent.

LY3200882 is a potent, highly selective, ATP-competitive and orally active TGF-β receptor type 1 (ALK5) inhibitor with an IC50 of 38.2 nM. LY3200882 inhibits various pro-tumorigenic activities and is also used as an immune modulatory agent.

Specifica

Materiale o nome chimico LY3200882
CAS 1898283-02-7
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H29N5O3
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (76.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C)(C)C1=NC=CC(NC2=NC=CC(OC3=CN(C4CC4)N=C3C5CCOCC5)=C2)=C1
Molecular Weight (g/mol) 435.52
Peso formulazione 435.52
Percent Purity 98.82%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato