Learn More
LY3200882, MedChemExpress
Codice prodotto. 16480157
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16480157
Marca: Medchem Express HY103021
MedChemExpress LY3200882 is a potent, highly selective, ATP-competitive and orally active TGF-β receptor type 1 (ALK5) inhibitor with an IC50 of 38.2 nM. LY3200882 inhibits various pro-tumorigenic activities and is also used as an immune modulatory agent.
LY3200882 is a potent, highly selective, ATP-competitive and orally active TGF-β receptor type 1 (ALK5) inhibitor with an IC50 of 38.2 nM. LY3200882 inhibits various pro-tumorigenic activities and is also used as an immune modulatory agent.
Specifica
Materiale o nome chimico LY3200882
CAS 1898283-02-7
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H29N5O3
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (76.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C)(C)C1=NC=CC(NC2=NC=CC(OC3=CN(C4CC4)N=C3C5CCOCC5)=C2)=C1
Molecular Weight (g/mol) 435.52
Peso formulazione 435.52
Percent Purity 98.82%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.