Learn More
LY334370, MedChemExpress
Codice prodotto. 16463798
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16463798
Marca: Medchem Express HY103107
MedChemExpress LY334370 is a selective 5-HT1F receptor agonist with a Ki of 1.6 nM.
LY334370 is a selective 5-HT1F receptor agonist with a Ki of 1.6 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico LY334370
CAS 182563-08-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H22FN3O
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 55.5 mg/mL (157.93 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C(F)C=C1)NC2=CC3=C(C=C2)NC=C3C4CCN(C)CC4
Molecular Weight (g/mol) 351.42
Peso formulazione 351.42
Percent Purity 99.8%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.