Learn More
LY6D Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
129.00€ - 399.00€
Specifica
| Antigene | LY6D |
|---|---|
| Clone | 4F12 |
| Concentrazione | 500 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Classificazione | Recombinant Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30237335
|
Proteintech
82094-1-RR-100UL |
100 μL |
439.00€ 399.00€ / 100µL Risparmia 40.00€ 9% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30237772
|
Proteintech
82094-1-RR-20UL |
20 μL |
149.00€ 129.00€ / 20µL Risparmia 20.00€ 13% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The LY6D antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human LY6D. This antibody recognizes human antigen. The LY6D antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.Specifica
| LY6D | |
| 500 μg/mL | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 8581 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 4F12 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| E48 | |
| IgG | |
| Protein A purification | |
| Recombinant Antibody |