Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant E. coli beta-lactamase Protein
Product Code. 18611397 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code.
18611397 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18611397 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP2614441mg
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Recombinant Protein
Fully biologically active when compared to standard. One unit of enzyme activity is defined as the amount of enzyme which will hydrolyze 1.0 umol of benzyl penicillin in presence of EDTA at pH 7.0 and at 25 C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accession Number A2T978
For Use With (Application) Enzyme Activity
Formulation Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in 100 mM Tris, pH 7.0.
Gene ID (Entrez) 948669
Molecular Weight (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 28.9 kDa
Quantity 1 mg
Storage Requirements Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Gene Alias ampA, AmpC, cephalosporinase, EC 3.5.2.6, ECK4146
Gene Symbol ampC
Reconstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Research Category Virology Bacteria and Parasites
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE
Protein beta-lactamase
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.