Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-200
Codice prodotto. 17204734 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
Include:
Drying chamber manifold
Mobile Trolley, Vacuum Pump, Drying Chamber Manifold
Vacuum Pump, Drying Chamber Manifold
N. di ripiani:
4
6
Pompe da vuoto:
Edwards nXDS6iC
N/A
Pfeiffer Duo 6
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17204734
Marca: BUCHI 11L200IN1622000001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Lyovapor L-200 è un liofilizzatore strumento economico di alta qualità per classiche applicazioni.
  • Drying Chamber: 6 vassoi PMMA+12 manifold
  • Controllo Pressione: Controllo vuoto avanzato
  • Sensore Temp Prodotto: Senza
  • Software: Senza
  • Pompa da Vuoto: Edwards nXDS6iC
  • Carrello: Comodo Carrello Mobile
Specifica
Tipo Freeze Dryer
Capacità (sistema metrico) 6 kg
Capacità (sistema imperiale) 13.2 lb.
N. di ripiani 6
Temperature Range (Metric) -55°C to +30°C
Materiale Stainless Steel
Pompe da vuoto N/A
Include Drying chamber manifold
Altezza (sistema imperiale) 20.1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 23.15 in.
Tipo di spina All except North America
Tensione 240 V