Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-200
Codice prodotto. 17224724 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
Include:
Drying chamber manifold
Mobile Trolley, Vacuum Pump, Drying Chamber Manifold
Vacuum Pump, Drying Chamber Manifold
N. di ripiani:
4
6
Pompe da vuoto:
Edwards nXDS6iC
N/A
Pfeiffer Duo 6
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17224724
Marca: BUCHI 11L200IN1422003001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Lyovapor L-200 è un liofilizzatore strumento economico di alta qualità per classiche applicazioni.
  • Drying Chamber: 6 vassoi PMMA+12 manifold
  • Controllo Pressione: Controllo vuoto avanzato
  • Sensore Temp Prodotto: Senza
  • Software: Senza
  • Pompa da Vuoto: Edwards nXDS6iC
  • Carrello: Comodo Carrello Mobile
Specifica
Tipo Freeze Dryer
Capacità (sistema metrico) 6 kg
Capacità (sistema imperiale) 13.2 lb.
N. di ripiani 4
Temperature Range (Metric) -55°C to +30°C
Materiale Stainless Steel
Pompe da vuoto Edwards nXDS6iC
Include Vacuum Pump, Drying Chamber Manifold
Altezza (sistema imperiale) 20.1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 23.15 in.
Tipo di spina All except North America
Tensione 240 V