Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-200
Codice prodotto. 17234724 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
Include:
Drying chamber manifold
Mobile Trolley, Vacuum Pump, Drying Chamber Manifold
Vacuum Pump, Drying Chamber Manifold
N. di ripiani:
4
6
Pompe da vuoto:
Edwards nXDS6iC
N/A
Pfeiffer Duo 6
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17234724
Marca: BUCHI 11L200IN1422003101
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Lyovapor L-200 è un liofilizzatore strumento economico di alta qualità per classiche applicazioni.
  • Drying Chamber: 6 vassoi PMMA+12 manifold
  • Controllo Pressione: Controllo vuoto avanzato
  • Sensore Temp Prodotto: Senza
  • Software: Senza
  • Pompa da Vuoto: Edwards nXDS6iC
  • Carrello: Comodo Carrello Mobile
Specifica
Capacità (sistema metrico) 6 kg
Capacità (sistema imperiale) 13.2 lb.
N. di ripiani 4
Temperature Range (Metric) -55°C to +30°C
Materiale Stainless Steel
Pompe da vuoto Edwards nXDS6iC
Include Mobile Trolley, Vacuum Pump, Drying Chamber Manifold
Altezza (sistema imperiale) 20.1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 23.15 in.
Tensione 240 V