Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-200
Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
Include:
Drying chamber manifold
Mobile Trolley, Vacuum Pump, Drying Chamber Manifold
Vacuum Pump, Drying Chamber Manifold
N. di ripiani:
4
6
Pompe da vuoto:
Edwards nXDS6iC
N/A
Pfeiffer Duo 6
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Drying Chamber: 6 vassoi PMMA+12 manifold
- Controllo Pressione: Controllo vuoto avanzato
- Sensore Temp Prodotto: Senza
- Software: Senza
- Pompa da Vuoto: Edwards nXDS6iC
- Carrello: Comodo Carrello Mobile
Specifica
Specifica
| Tipo | Freeze Dryer |
| Capacità (sistema metrico) | 6 kg |
| Capacità (sistema imperiale) | 13.2 lb. |
| N. di ripiani | 6 |
| Temperature Range (Metric) | -55°C to +30°C |
| Materiale | Stainless Steel |
| Pompe da vuoto | Edwards nXDS6iC |
| Include | Vacuum Pump, Drying Chamber Manifold |
| Altezza (sistema imperiale) | 20.1 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 23.15 in. |
| Vedi altri risultati |