Learn More
BUCHI Lyovapor™ Software License
Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4.5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Benefit from sample protective state and endpoint determination for a safe and short freeze drying run
Specifica
Specifica
| Tipo | Benchtop Freeze Dryer |
| Capacità (sistema metrico) | 4.5 L |
| N. di ripiani | 0 |
| Temperature Range (Metric) | Ambient to -105°C |
| Materiale | Acrylic |
| Tipo di spina | North America |
| Tensione | 220/240 V |