Learn More
Lys05, MedChemExpress
Codice prodotto. 16471587
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
Codice prodotto. 16471587
Marca: Medchem Express HY12855A
MedChemExpress Lys05 (Lys01 trihydrochloride) is a novel lysosomal autophagy inhibitor with IC50 values of 3.6, 3.8, 6 and 7.9 μM for 1205Lu, c8161, LN229 and HT-29 cell line in the MTT assay.
Lys05 (Lys01 trihydrochloride) is a novel lysosomal autophagy inhibitor with IC50 values of 3.6, 3.8, 6 and 7.9 μM for 1205Lu, c8161, LN229 and HT-29 cell line in the MTT assay.
Specifica
Materiale o nome chimico Lys05
CAS 1391426-24-6
Colore Light Brown
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H26Cl5N5
Quantità 50 mg
Sinonimo Lys01 trihydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (45.48 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣H2O : 6.4 mg/mL (11.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(CCNC1=CC=NC2=C1C=CC(Cl)=C2)CCNC3=CC=NC4=CC(Cl)=CC=C43.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 549.75
Peso formulazione 549.75
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.