missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lys05, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200099648
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16471587

Marca: Medchem Express HY12855A

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Lys05 (Lys01 trihydrochloride) is a novel lysosomal autophagy inhibitor with IC50 values of 3.6, 3.8, 6 and 7.9 μM for 1205Lu, c8161, LN229 and HT-29 cell line in the MTT assay.

Lys05 (Lys01 trihydrochloride) is a novel lysosomal autophagy inhibitor with IC50 values of 3.6, 3.8, 6 and 7.9 μM for 1205Lu, c8161, LN229 and HT-29 cell line in the MTT assay.

Specifica

Materiale o nome chimico Lys05
CAS 1391426-24-6
Colore Light Brown
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H26Cl5N5
Quantità 50 mg
Sinonimo Lys01 trihydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (45.48 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣H2O : 6.4 mg/mL (11.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(CCNC1=CC=NC2=C1C=CC(Cl)=C2)CCNC3=CC=NC4=CC(Cl)=CC=C43.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 549.75
Peso formulazione 549.75
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato