Learn More
MP Biomedicals™ Matrice lisante B
Codice prodotto. 11472410 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 provette da 2 ml
50 provette da 2 ml
500 x 2 mL Tubes
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
pezzi 500
Codice prodotto. 11472410
Marca: MP Biomedicals™ 116911500
Contiene sfere di silice da 0.1 mm. Utilizzato soprattutto per lisi di batteri gram-positivi e gram-negativi, disgrega anche tessuti e spore fungini. La matrice lisante B può essere utilizzata come additivo per la disgregazione mediante sonicazione.
Lysing Matrix B tubes contain 0.1 mm silica spheres and are used with FastPrep instruments or similar bead beaters to lyse bacteria, fungal tissues and spores.
  • Tube Size: 2 mL
  • Sample Types: Gram positive and negative bacteria, fungal tissues, spores
  • Bead material: 0.1 mm silica spheres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di profilo Silica Spheres
Content And Storage Store at Room Temperature.
Tipo di campione Bacteria, Fungi, Soil, Animal Tissues
DNasi Dnase-free
Da utilizzare con (apparecchiatura) FastPrep instruments or other bead beaters
Da utilizzare con (applicazione) Nucleic Acid Isolation and Purification, Homogenization
Matrix Lysing Matrix B
Quantità 500 x 2 mL Tubes
RNasi RNase-free
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.