Learn More
MP Biomedicals™ Matrice lisante B
Codice prodotto. p-6814368 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 provette da 2 ml
50 provette da 2 ml
500 x 2 mL Tubes
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
pezzi 500
Codice prodotto. 11452410
Marca: MP Biomedicals™ 116911050
Contiene sfere di silice da 0.1 mm. Utilizzato soprattutto per lisi di batteri gram-positivi e gram-negativi, disgrega anche tessuti e spore fungini. La matrice lisante B può essere utilizzata come additivo per la disgregazione mediante sonicazione.
Lysing Matrix B tubes contain 0.1 mm silica spheres and are used with FastPrep instruments or similar bead beaters to lyse bacteria, fungal tissues and spores.
  • Tube Size: 2 mL
  • Sample Types: Gram positive and negative bacteria, fungal tissues, spores
  • Bead material: 0.1 mm silica spheres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di profilo Silica Spheres
Content And Storage Store at Room Temperature.
Tipo di campione Bacteria, Fungi, Soil, Animal Tissues
DNasi Esente da DNasi
Da utilizzare con (apparecchiatura) FastPrep instruments or other bead beaters
Da utilizzare con (applicazione) Isolamento e purificazione di acidi nucleici
Matrix Matrice lisante B
Quantità 50 provette da 2 ml
RNasi Esente da RNasi
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.