Learn More
Abnova™ Lysozyme (Egg White)
Codice prodotto. 16111780
Click to view available options
:
1g
Codice prodotto. 16111780
Marca: Abnova™ P5237.1g
Used for Enzyme
#REF!
Specifica
Numero di accesso P00698
Da utilizzare con (applicazione) Enzyme Activity
ID gene (immissione) 396218
Peso molecolare 14.3kDa
Nome Lysozyme (Egg White)
Metodo di preparazione Native protein purified from Egg Whites
Quantità 1 g
Requisiti di stoccaggio Store at 4°C.
Status giuridico RUO
Alias gene LYZC
Nome comune LYZ
Simbolo del gene LYZ
Saggi Lysozyme Assay; Nucleic acid preparation; Protein purification from inclusion bodies; Plasmid preparation (to break down membranes and cell wall); Hydrolysis of chitin, Lysozyme Assay; Hydrolysis of bacterial cell walls.
Attività biologica ≥5,000 units per mg dry weight. One Unit is equal to a decrease in turbidity of 0.001 per minute at 450nm at pH 7.0 and 25°C, using a 0.3mg/ml suspension of Micrococcus lysodeikticus cells as substrate.
Specie Chicken
Tag proteine None
Sistema di espressione Native protein purified from Egg Whites
Forma Lyophilized