Learn More
M-110, MedChemExpress
Codice prodotto. 16465378
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Codice prodotto. 16465378
Marca: Medchem Express HY12830
MedChemExpress M-110 is a highly selective, ATP-competitive inhibitor of PIM kinases with a preference for PIM-3 (IC50=47 nM). M-110 inhibits PIM-1 and PIM-2 with similar IC50s of 2.5 μM. M-110 inhibits the proliferation of prostate cancer cell lines with IC50s of 0.6 to 0.9 μM.
M-110 is a highly selective, ATP-competitive inhibitor of PIM kinases with a preference for PIM-3 (IC50=47 nM). M-110 inhibits PIM-1 and PIM-2 with similar IC50s of 2.5 μM. M-110 inhibits the proliferation of prostate cancer cell lines with IC50s of 0.6 to 0.9 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico M-110
CAS 1395048-49-3
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H28ClN5O3
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (74.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N/N=C(C1=CC=C(Cl)C=C1O)\CC)C2=CC(NCCCN3CCOCC3)=NC=C2
Molecular Weight (g/mol) 445.94
Peso formulazione 445.94
Percent Purity 95.27%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.