Learn More
m-Cresol Purple, sodium salt, pure, water soluble
Codice prodotto. 10276730 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
Codice prodotto. 10276730
Marca: Thermo Scientific Acros 199250050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 62625-31-4 | C21H17NaO5S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62625-31-4
Formula molecolare C21H17NaO5S
Numero MDL MFCD00010177
Sinonimo m-Cresol Purple, sodium salt
Specifica
Materiale o nome chimico m-Cresol Purple, sodium salt
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 404.4
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Intervallo di transizione visivo from pH 7.4 (yellow) to pH 9.0 (purple)
Colore Black to Brown/Orange
Quantità 5 g
Forma fisica Powder