Learn More
m-Nitroacetophenone, 98%
Codice prodotto. p-172613 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10336630
Marca: Thermo Scientific Acros 128331000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 121-89-1 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-89-1
Formula molecolare C8H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 165.15
Numero MDL MFCD00007259
InChI Key ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3'-nitroacetophenone, 3-nitroacetophenone, m-nitroacetophenone, 1-3-nitrophenyl ethanone, ethanone, 1-3-nitrophenyl, acetophenone, 3'-nitro, m-acetylnitrobenzene, usaf ma-1, methyl 3-nitrophenyl ketone, 3-nitroacetofenon
PubChem CID 8494
IUPAC Name 1-(3-nitrophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico m-Nitroacetophenone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 76.0°C to 79.0°C
Punti di ebollizione 201.0°C to 203.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare O2NC6H4COCH3
Quantità 100 g
Beilstein 07, 288
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 165.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder