Learn More
Brady™ M Series Indoor/Outdoor Industrial Vinyl Label Supply
Codice prodotto. p-7111433
Click to view available options
Colore:
Black on Clear
White on Clear
Dimensioni (L x P):
20 ft. x 1 in.
25 ft. x 1 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 15143359
Marca: Brady™ 131607
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This durable, low-shrink vinyl with ultra-aggressive adhesive is ideal for labeling pipes, equipment, shelves and nearly any other industrial surface.
  • Highly pliable material with high-tack permanent adhesive for rough, highly textured, dirty and harsh environment surfaces--including outdoors
  • Conforms and adheres to difficult surfaces like painted cinder blocks, painted wood, textured plastic, paper-jacketed pipes and blow-molded cases
  • Resistant to exposure to chemicals, greases and oils, salt spray, cleaners and detergents and general industrial grime
  • All-in-one cartridge includes ribbon and label supply
Specifica
Product Type Label
Colore White on Clear
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP41 Label Printer, BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Materiale Vinyl
Print Technology Trasferimento termico
Lunghezza (sistema imperiale) 25 ft.
Larghezza (sistema metrico) 68.58 mm
Dimensioni (L x P) 25 ft. x 1 in.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Autoclavabile Not Autoclavable
Descrizione Label
Finitura Gloss
Formato Cartridge, Ribbon
Certificazione/Conformità ASTM D 523; ASTM D 2979
Quantità 1 Cartridge