Learn More
m-Toluoyl chloride, 99%
Codice prodotto. 10163630 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10163630 500 g Bottiglia in vetro 500g
10784081 5 g Bottiglia in vetro 5g
10367230 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10163630 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 153415000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1711-06-4 | C8H7ClO | 154.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1711-06-4
Formula molecolare C8H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 154.6
Numero MDL MFCD00000681
InChI Key YHOYYHYBFSYOSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-toluoyl chloride, m-methylbenzoyl chloride, 3-toluoyl chloride, toluoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methyl, m-toluyl chloride, meta methyl benzoyl chloride, 3-methylbenzoylchloride, 3-toluoylchloride, unii-w2vjw4350k
PubChem CID 74375
IUPAC Name 3-methylbenzoyl chloride
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico m-Toluoyl chloride
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Brown
Densità 1.1700g/mL
Punti di ebollizione 86.0°C (5.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 76°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4COCl
Indice di rifrazione 1.5475 to 1.5495
Quantità 500 g
Beilstein 09, 477
Gravità specifica 1.17
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes.
Peso formulazione 154.6
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • m-Toluoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.