Learn More
m-Toluoylacetonitrile, 97%
Codice prodotto. 11433984
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11433984
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11965.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 53882-81-8 | C10H9NO | 159.188 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53882-81-8
Formula molecolare C10H9NO
Molecular Weight (g/mol) 159.188
Numero MDL MFCD00067922
InChI Key IVLKDYOTZMFMLO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylbenzoylacetonitrile, 3-3-methylphenyl-3-oxopropanenitrile, 3-toluoylacetonitrile, m-toluoylacetonitrile, 3-oxo-3-m-tolyl propanenitrile, 3-oxo-3-m-tolylpropanenitrile, pubchem12073, maybridge1_004502, acmc-1alb6, 3-m-tolyl-3-oxo-propanenitrile
PubChem CID 143105
IUPAC Name 3-(3-methylphenyl)-3-oxopropanenitrile
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico m-Toluoylacetonitrile
Punto di fusione 71°C to 75°C
Quantità 1 g
Beilstein 2717335
Peso formulazione 159.19
Percent Purity 97%