Learn More
Argos Technologies™ M-Vac Jr. Stainless Steel Stand
Codice prodotto. 15924991
Click to view available options
Capacità:
2 L Bottles
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15924991
Marca: Argos Technologies™ EV446
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use with 2L bottles
Ideal for use with critical or dangerous liquid Autoclavable at 121°C for 20 minutes Withstands 700mm Hg
Specifica
Product Type Bottle Holder
Descrizione M-Vac Jr. Stainless Steel Stand (2-L bottle sold separately) 1/EA
Colore White
Capacità 2 L Bottles
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) 2 L bottle with tubing, connected to in-house vacuum
Modello EV446