Learn More
m-Xylene, 99%
Descrizione
m-Xylene is used in the production of isophthalic acid, which is a monomer and utilized in preparation of polyethylene terephthalate. It is used as an important starting material in the production of 2,4- and 2,6-xylidine. It is used as solvent in histology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
m-Xylene is used in the production of isophthalic acid, which is a monomer and utilized in preparation of polyethylene terephthalate. It is used as an important starting material in the production of 2,4- and 2,6-xylidine. It is used as solvent in histology.
Solubility
Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | m-Xylene |
| Punto di fusione | -47°C |
| Densità | 0.866 |
| Punti di ebollizione | 138°C to 139°C |
| Quantità | 100 mL |
| Punto d'infiammabilità | 25°C (77°F) |
| Odore | Mild |
| Indice di rifrazione | 1.497 |
| Numero UN | UN1307 |
| Beilstein | 605441 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- m-Xylene
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: m-Xylene