missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
M13 bacteriophage Antibody (E1), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-66601DL594
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
M13 bacteriophage Monoclonal antibody specifically detects M13 bacteriophage in Virus samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Specifica
| M13 bacteriophage | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| Coat protein A; Coat protein B; Coat protein C polypeptide I; Coat protein C polypeptide II; Coat protein D; G3P; III; IX; M13 coat protein A; M13 coat protein B; M13 coat protein C polypeptide I; M13 coat protein C polypeptide II; M13 coat protein D; M13 | |
| Hybridoma produced by the fusion of splenocytes from mice immunized with isolated M13 phage coat proteins and mouse myeloma cells. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG3 |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry | |
| E1 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto