Learn More
Brady™ Stampante per etichette M610 con Bluetooth e Suite PWID per Brady Workstation
Codice prodotto. p-200000136
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTZ
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17815235
Marca: Brady™ 317809
Ottieni la durata che il tuo lavoro richiede. Fai di più grazie a funzionalità avanzate come resistenza agli urti secondo standard militare, temperature di utilizzo inferiori allo zero e la più ampia gamma di opzioni di inserimento dati.
  • Crea e stampa etichette da tastiera, un’app per dispositivi mobili o un software per PC
  • Lavora più a lungo grazie alla batteria Gen3 Li-ION potenziata: stampa 4.500 etichette con una sola ricarica completa
  • Rimani connesso ovunque si svolga il tuo lavoro grazie alla tecnologia Bluetooth avanzata
  • Importa ed esporta facilmente i file di etichette, gli elenchi e gli elementi grafici utilizzando la porta USB 2.0 (Tipo A e B) o un’unità flash USB
  • Stampa etichette a una velocità di 50,80 mm al secondo
  • Ottieni una maggiore durata grazie a una stampante resistente agli urti secondo standard militari (MIL-STD-810G) e alle cadute da 1,80 m
  • Utilizza la tua stampante a temperature comprese tra -18° e 46°C
  • La stampante è fornita con la Suite Identificazione prodotti e fili per Brady Workstation, che ti consente di iniziare a realizzare immediatamente etichette professionali.
Specifica
Product Type Printer
Colore Yellow, Grey
Tipo di display Backlit Color LCD Touchscreen
Da utilizzare con (apparecchiatura) M6 Series Printers, BM Series Printers
Materiale Plastic
Print Technology Trasferimento termico
Lunghezza (sistema imperiale) 4.19 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.22 in.
Lunghezza (sistema metrico) 106.42 mm
Larghezza (sistema metrico) 107.19 mm
Altezza (sistema imperiale) 12.93 in.
Altezza (sistema metrico) 328.42 mm
Profondità (sistema imperiale) 4.19 in.
Profondità (sistema metrico) 106.42 mm
Capacità colore Monocolour
Display Size 71.12 mm
Include Hard case, USB cable, quick start guide, Li-ION Rechargeable Battery, AC Adapter,Brady Workstation Software suites, 1 roll of M6-11-427 and 1 M61-R4310 ribbon
Lingue Arabic, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (US), Estonian, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Bulgarian, Greek, Hebrew, Hindi
Memoria 512 MB RAM, 256 MB Flash
Modello M610
Velocità di stampa 50.80 mm/sec.
Risoluzione 300 dpi
Tipo di software Brady Workstation, Express Labels Mobile App, Windows based driver for 3rd party software use
Tipi di connettore USB 2.0;Standalone Use;Bluetooth
Peso (sistema imperiale) 3.10 lb.
Peso (sistema metrico) 1.41 kg
Certificazione/Conformità UL;FCC;cUL;IC/ISED;UL MEX;CofC;RCM;IFETEL/NOM;RCM;ANATEL
Da utilizzare con (applicazione) Labeling
Quantità 1 Ea.
Warranty 2 Years
Dettagli alimentazione AC Adaptor, Rechargeable Battery
Tensione 100/240 V
Keyboard Type QWERTZ
Alternate Part Number M610-QZ-BT-BWS