Learn More
Brady™ Stampante per etichette M611 con Suite LAB per Brady Workstation
Click to view available options
Product Type:
Label Printer EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Crea e stampa etichette larghe fino a 50,80 mm
- Stampa etichette a una velocità di 50,80 mm al secondo
- Crea, visualizza in anteprima e stampa in qualsiasi modo: dallo smartphone, dal tablet o dal computer
- Memorizza più di 1.000 etichette nella stampante, poi stampa sul luogo di lavoro
- Crea e condividi file di etichette da stampare ovunque ti trovi collegandoti via Bluetooth o Wi-Fi
- Design estremamente compatto e leggero
- Connettività fino a 5 utenti tramite Bluetooth
- La stampante è fornita con la Suite Laboratorio per Brady Workstation, che ti consente di iniziare a progettare immediatamente etichette professionali
Specifica
Specifica
| Product Type | Label Printer EU |
| Colore | Blue, Gray |
| Tipo di display | Backlit Graphic Color LCD Touchscreen |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Brady Labels |
| Materiale | Plastic |
| Print Technology | Trasferimento termico |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 10.97 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 4.46 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 278.75 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 113.28 mm |
| Vedi altri risultati |