Learn More
Brady™ M710 Label Printer
Codice prodotto. 30242825
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTY
QWERTZ
Tipi di connettore:
Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C, Standalone Use
Standalone Use, USB 2.0, USB-C
Alternate Part Number:
M710-AZ-BWS
M710-QY-EU-BWS
M710-WB-AZ-BWS
M710-WB-CYR-BWS
M710-WB-QY-EU-BWS
M710-WB-QZ-BWS
Dimensione della confezione:
1 set
Codice prodotto. 30242825
Marca: Brady™ 322918
Fast and portable, prints 76.2 mm per second and auto-cuts labels.
  • Prints 76.2 mm per second and cuts labels automatically
  • Print 4,500 labels on a full battery charge
  • Enjoy more durability with a printer that withstands 1.20 m drops, blowing sand and dust
  • Print what you need, how you need, including text, barcodes, shapes and images using a keypad or software
  • Get shop-to-field flexibility with label saving, sharing and data imports
  • Ships with a licence for the Brady Workstation suite of your preference: Product and Wire Identification, Safety and Facility Identification, or Lab Identification, enabling easy creation of a wide range of labels and signs.
Specifica
Product Type Portable Label Printer
Colore Blue
Tipo di display Color LCD Touchscreen
Materiale Plastic
Print Technology Trasferimento termico
Lunghezza (sistema imperiale) 4.6 in.
Larghezza (sistema imperiale) 9.45 in.
Lunghezza (sistema metrico) 116.75 mm
Larghezza (sistema metrico) 240.03 mm
Altezza (sistema imperiale) 13.59 in.
Altezza (sistema metrico) 345.20 mm
Dimensioni (L x P) 116.75 x 240.03 x 345.20 mm
Capacità colore Monocolour
Display Size 53.77 x 71.28 mm
Include Brady Workstation Suite
Lingue English, Spanish, German, French, Dutch
Memoria 200 MB
Modello M710-WB-CYR-BWS
Velocità di stampa 76.20 mm/sec.
Risoluzione 300 dpi
Tipo di software Brady Workstation, Express Labels Mobile App, Windows
Tipi di connettore Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C, Standalone Use
Peso (sistema imperiale) 5.40 lb.
Peso (sistema metrico) 2.45 kg
Certificazione/Conformità CE, FCC class A
Warranty 2 years
Dettagli alimentazione AC Adaptor, Rechargeable Battery
Tensione 110/240 V
Keyboard Type CYRILLIC
Alternate Part Number M710-WB-CYR-BWS
Tipo di spina EU