Learn More
Brady™ Stampante per etichette M710 con Wi-Fi e Bluetooth
Codice prodotto. p-200000139
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTY (EU)
QWERTZ
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17815245
Marca: Brady™ 317811
Più velocità. Più ordine. La nostra stampante portatile più veloce e avanzata. Stampa 76,2 mm al secondo.
  • Rimani connesso ovunque si svolga il tuo lavoro grazie alla tecnologia Bluetooth e Wi-Fi avanzata
  • Stampa velocissimamente: 76,2 mm al secondo, oltre al taglio automatico delle etichette
  • Lavora più a lungo: stampa 4.500 etichette con una sola ricarica completa
  • Assicurati una maggiore durata grazie a una stampante che resiste a cadute da 1,20 m, a sabbia e polvere
  • Snellisci il lavoro usando una tastiera o un software per stampare le etichette
  • Stampa ciò che ti serve, come ti serve: testo, codici a barre, forme e immagini usando una tastiera o un software
  • Flessibilità di utilizzo dall’ufficio al campo con salvataggio e condivisione delle etichette e importazione di dati
Specifica
Product Type Printer
Colore Blue
Tipo di display Color LCD Touchscreen
Da utilizzare con (apparecchiatura) Brady Labels
Materiale Plastic
Print Technology Trasferimento termico
Lunghezza (sistema imperiale) 4.6 in.
Larghezza (sistema imperiale) 9.45 in.
Lunghezza (sistema metrico) 116.75 mm
Larghezza (sistema metrico) 240.03 mm
Altezza (sistema imperiale) 13.59 in.
Altezza (sistema metrico) 345.2 mm
Capacità colore Monocolor
Display Size 53.77 x 71.28 mm
Include Printer, Hard Case, USB Cable, Quick Start Guide, Drivers, Li-ion Rechargeable Battery, AC Adapter, Users Guide, Brady Workstation Basic Design Software, Media Adapter, Roll of M7C-1000-595-WT and M7-R6000 Ribbon
Lingue English (US), French, Spanish, Portuguese, German, Dutch, Norwegian, Finnish, Swedish, Italian, Danish, Bulgarian, Russian, Croatian, Hungarian, Japanese, Korean, Polish, Romanian, Slovak, Turkish, Estonian, Chinese (Traditional), Chinese (Simplified)
Memoria 200 MB (Stores Up to 100,000 Labels)
Modello M710
Velocità di stampa 76.2 mm/sec.
Risoluzione 300 dpi
Tipi di connettore Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C
Peso (sistema imperiale) 5.4 lb.
Peso (sistema metrico) 2.45 kg
Certificazione/Conformità FCC Part 15 Class A
Da utilizzare con (applicazione) Electrical Labeling, Facility Identification, General Identification, Healthcare and Hospital Labeling, Laboratory Labeling
Warranty 2 Years
Dettagli alimentazione AC Adaptor, Rechargeable Battery
Tensione 110/240 V
Keyboard Type QWERTY (EU)
Alternate Part Number M710-WB-QWERTY-EU