Learn More
Cytiva MabSelect™ Chromatography Media
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
200 mL
Dimensione della confezione:
200mL
25mL
Descrizione
- High-flow agarose matrix allows for high flow velocities at production scale
- BioProcess medium supported for industrial applications and well-established in approved processes
- Low non-specific binding resulting in low levels of impurities in the product eluate pool
- Oriented coupling of ligand and optimized matrix gives high dynamic binding capacity
- Based on highly cross-linked agarose matrix with recombinant protein A ligand
- Ligand is engineered to favor oriented coupling and expressed in E. coli and is free of components of mammalian origin
- Hydrophilic nature of the base matrix ensures low levels of non-specific
- Average particle size: 85μm (d50V)
- pH Stability cleaning-in-place (CIP): 2 to 12
- pH Stability working range: 3 to 10
- Ligand: recombinant protein A (E.coli)
- Matrix: highly cross-linked agarose
- Binding capacity/mL chromatography medium: ∽30mg human lgG/mL at 2.4 min. residence time
- Pressure/Flow specification: <500cm/hr., <200 kPa, BPG 300, bed height 20cm
Specifica
Specifica
| Quantità | 25 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Industrial AppliCatIons and Well-Established in Approved Processes |
| Requisiti di stoccaggio | 2°C to 8°C |
| Capacità di legame | 30 mg Human lgG/mL (at 2.4 min. residence time) |
| Product Type | MabSelect Media |
| Portata | <500 cm/Hoμr |
| Dimensione particelle | 85 μm |
| Altezza letto (sistema imperiale) | 7.87 in. |
| Altezza letto (sistema metrico) | 20 cm |
| Include | Certificate of Analysis |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- MabSelect, 25 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.