missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ MacConkey Agar No. 3 (Dehydrated)
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. p-200112236
Click to view available options
Quantità:
Confezioni singole
5 kg
Dimensione della confezione:
500g
5kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10239762

Marca: Thermo Scientific™ CM0115T

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Detect and enumerate coliform organisms, including E. coli, while isolating and detecting Salmonella and Shigella spp. with this selective medium.

Detect and enumerate coliform organisms, including Escherichia coli, while isolating and detecting Salmonella and Shigella spp. in both clinical and food specimens using Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey Agar No.3. A modification of the original MacConkey medium by the addition of selected bile salts, the medium gives improved differentiation of coliforms and non-lactose fermenting organisms while completely inhibiting Gram-positive cocci.

Use MacConkey Agar No. 3 for detection and enumeration of coliform organisms while isolating and detecting Salmonella and Shigella spp. in pathological and food specimens.

  • Selective and differential: due to the inclusion of a specially prepared fraction of bile salts in addition to crystal violet, the medium gives improved differentiation between coliforms and non-lactose fermenting organisms while Gram-positive cocci are completely inhibited.
  • Easy-to-read: Escherichia coli (red colonies with bile precipitation) is easy to differentiate from Shigella spp. (straw coloured colonies) and Salmonella (Straw coloured colonies).
  • Recommended by the American Public Health Association 1

MacConkey Agar No.3 formulation corresponds with that recommended by the American Public Health Association1 for the direct plating of water samples for coliform bacilli, for the examination of food samples for food poisoning organisms2 and for the isolation of Salmonella and Shigella species in cheese3.

Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.

Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Forma Powder
Product Type Agar
Quantità 5 kg

For Laboratory Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato