Learn More
Hellma™ Cella macro
Codice prodotto. p-8000260
Click to view available options
Lunghezza del percorso:
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 10484871
Marca: Hellma™ 6030UV10531
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Precision Macro Cell Cuvettes provide optically excellent transparency.
  • With flat PTFE lid
  • Wavelength of 360 to 2500nm
  • Manufactured from optical glass
Specifica
Tipo Macrocella
Capacità (sistema metrico) 3.5 mL
Materiale Quartz
Include Cuvette with PTFE lid
Quantità Confezione da 1
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range 260-2500 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Spettrofotometro
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Spettroscopia
Forma Rettangolare