Learn More
Hellma Macro Cuvette, 101-QS
Codice prodotto. 10177611
Click to view available options
Lunghezza del percorso:
20 x 10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10177611
Marca: Hellma 1012040
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Highly pure Suprasil™ quartz glass fluorescence cuvette with PTFE lid.
  • High-purity synthetic fused silica quartz construction
  • Fluorescence cell
  • UV/VIS range
  • PTFE lid included
Specifica
Capacità (sistema metrico) 7000 μL
Materiale Suprasil Quartz
Materiale chiusura PTFE
Larghezza (sistema metrico) interno 10 mm
Spessore (sistema metrico) Base Thickness: 1.25 mm
Include PTFE Lid
Quantità 1/Pk
Lunghezza del percorso 20 x 10 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm