Learn More
Cytiva Macrosep™ Advance Centrifugal Devices with Supor Membrane
Codice prodotto. 17124741
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
Include:
100/Pk.
24/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 24
Codice prodotto. 17124741
Marca: Cytiva MAPM02C67
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Particulate removal for longer HPLC and UHPLC column life.
  • High spin speed and larger EFA reduces spin times
  • For samples from 3 to 20 mL
  • For research applications only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Aqua
Descrizione EFA: 7.2 cm2
Materiale (membrana) PES
Dimensione del poro 0.2 μm
Sterilità Non-sterile
Include 24/Pk.
Volume (sistema metrico) 5 to 20 mL (Sample)