Learn More
Cytiva Macrosep™ Advance Centrifugal Devices with Supor Membrane
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
Include:
100/Pk.
24/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 24
Descrizione
- High spin speed and larger EFA reduces spin times
- For samples from 3 to 20 mL
- For research applications only
Specifica
Specifica
| Colore | Wildberry |
| Descrizione | EFA: 7.2 cm2 |
| Materiale (membrana) | PES |
| Dimensione del poro | 0.45 μm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Include | 100/Pk. |
| Volume (sistema metrico) | 5 to 20 mL (Sample) |