Learn More
MAFB Monoclonal Antibody (OTI1F1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Origene Technologies TA800279
Encompass_Preferred
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17587982
  • dietro preventivo / 100µL
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The protein encoded by this gene is a basic leucine zipper transcription factor that plays an important role in the regulation of lineage-specific hematopoiesis. The encoded nuclear protein represses ETS1-mediated transcription of erythroid-specific genes in myeloid cells. This gene contains no introns.
Specifica
Specifica
MAFB
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q9Y5Q3
MAFB
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 32-320 of human MAFB produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI1F1
Unconjugated
MAFB
DURS3, KRML, MCTO
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
9935
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni