Learn More
Cole-Parmer™ Mag Drive PP Centrifugal Pump with Enclosed Motor
Click to view available options
Portata:
5 GPM
8.2 GPM
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Beschreibung
- Twin bearing system handles thrust loads for extended service life
- Quiet, energy efficient, and compact
- Internal cooling circuit reduces bearing temperature
- Enclosed motor for use in harsh environments
- All wetted parts are nonmetallic for excellent chemical resistance
Spezifikation
Spezifikation
| Amperaggio | 0.27 amp |
| Include | 6 ft. (1.8 m) Cord with Stripped Ends |
| Velocità motore | 3400 rpm |
| Dimensioni (L x P x A) | 21 x 10.8 x 10.2 cm (8.25 x 4.25 x 4 in.) |
| Materiale | Polypropylene |
| Temperatura (sistema imperiale) max | 176°F |
| Temperatura (sistema metrico) max | 80°C |
| Portata | 8.2 GPM |
| Maximum Pressure | 10 psi |
| Tensione | 220 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur