Learn More
MP Biomedicals™ Magbeads FastDNA Kit
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
:
192 Preps
Descrizione
MagBeads FastDNA Kit is based on the purification method of high binding magnetic particles:
- The sample is lysed and digested
- DNA is released into the lysate
- After addition of magnetic particles and binding solution, DNA will be adsorbed on the surface of magnetic particles, and impurities such as proteins will be removed without adsorption
- The adsorbed particles were washed with washing buffer to remove the proteins and impurities, washed with ethanol to remove salts
- Finally the DNA was eluted with Elution Buffer
Specifica
Specifica
| Formato | Kit |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Bilancia | Mini |
| Tipo di campione | Tissue, Clinical Samples |
| Sequencing Type | DNA and RNA Sequencing |
| N. di reazioni | 192 Preps |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Magbeads FastDNA Kit
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Proteinase K