Learn More
MAGEA3 Antibody (21B4), Allophycocyanin , R&D Systems™
Product Code. 18601685 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18601685 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 18601685 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP320166APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    674.95€
    573.30€ / 0.1mL
    Risparmia 101.65€
    15% Sconto
 Restricted Item
Spedizione stimata: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Human Monoclonal Antibody
MAGEA3 Monoclonal specifically detects MAGEA3 in Human samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MAGEA3
Applications ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 21B4
Conjugate APC
Formulation PBS
Gene Alias Antigen MZ2-D, Cancer/testis antigen 1.3, CT1.3 MAGE-3 antigen, HIP8, MAGE3 MAGEA6, melanoma antigen family A, 3, melanoma-associated antigen 3, member 3, MGC14613
Host Species Human
Immunogen The original antibody was isolated from a patient suffering from a tumor expressing a tumor specific antigen like MAGE-A3.
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 4102
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.