Learn More
Bel Art™ Vaschette portaghiaccio SP Scienceware™ Magic Touch 2™
Codice prodotto. 13402449 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 l
4 l
9 l
Colore:
Blu intenso
Nero ebano
Rosso ciliegia
Verde smeraldo
Include:
Beccuccio, bordi antigoccia, indicatore della linea di riempimento, senza coperchio
Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, base, senza coperchio
Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, coperchio a tenuta con blocco e base
Lunghezza (sistema metrico):
18,3 cm
30,4 cm
42 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13402449
Marca: Bel Art™ M168074103
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Proprietà di isolamento superiori combinate con un'elevata resistenza chimica
Proprietà di isolamento superiori combinate con un'elevata resistenza chimica
  • Compatible not only with wet ice, but also with ultra-low temperature materials including dry ice, salt slurries, dry ice solvent slurries, or liquid nitrogen
  • Able to withstand a wide temperature range of -196°C (-320°F) to 100°C (212°F)
  • High-quality, expanded urethane laboratory ice pans are lightweight, durable, non-sweating and impervious to moisture and odors
  • Lightly textured, non-slip finish and raised edge provides secure transport and a stylish look
  • Feature a convenient pour spout, drip-proof rims, a fill line indicator, and a snug-fitting, keyed lid and base for easy stacking
  • 1L pan does not include pour spout or fill line indicator
Specifica
Altezza (sistema metrico) 20 cm
Altezza (sistema imperiale) 8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30,4 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 22,9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 in.
Capacità (sistema imperiale) 1,05 galloni
Include Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, coperchio a tenuta con blocco e base
Progettazione Trama leggera, antiscivolo
Materiale Uretano
Tipo Vaschetta per ghiaccio da laboratorio
Colore Rosso ciliegia
Capacità (sistema metrico) 4 l
Capacità 24 Microtubes
Autoclavabile Not Autoclavable
Controllo della temperatura No
Gamma di temperatura Da -196 ° a 100 °C