Learn More
Bel Art™ Vaschette portaghiaccio SP Scienceware™ Magic Touch 2™
Codice prodotto. 13482439 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 l
4 l
9 l
Colore:
Blu intenso
Nero ebano
Rosso ciliegia
Verde smeraldo
Include:
Beccuccio, bordi antigoccia, indicatore della linea di riempimento, senza coperchio
Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, base, senza coperchio
Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, coperchio a tenuta con blocco e base
Lunghezza (sistema metrico):
18,3 cm
30,4 cm
42 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Include Lunghezza (sistema metrico) unitSize
13482439 4 l Blu intenso Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, coperchio a tenuta con blocco e base 30,4 cm Pezzo
13422439 1 l Blu intenso Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, coperchio a tenuta con blocco e base 18,3 cm Pezzo
13412459 9 l Rosso ciliegia Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, coperchio a tenuta con blocco e base 42 cm Pezzo
13442449 9 l Nero ebano Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, base, senza coperchio 42 cm Pezzo
13452449 9 l Rosso ciliegia Beccuccio, bordi antigoccia, indicatore della linea di riempimento, senza coperchio 42 cm Pezzo
13482449 9 l Blu intenso Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, coperchio a tenuta con blocco e base 42 cm Pezzo
13492449 9 l Nero ebano Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, coperchio a tenuta con blocco e base 42 cm Pezzo
13422449 4 l Verde smeraldo Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, coperchio a tenuta con blocco e base 30,4 cm Pezzo
13432439 1 l Nero ebano Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, coperchio a tenuta con blocco e base 18,3 cm Pezzo
13432449 9 l Blu intenso Beccuccio, bordi antigoccia, indicatore della linea di riempimento, senza coperchio 42 cm Pezzo
13422459 9 l Verde smeraldo Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, coperchio a tenuta con blocco e base 42 cm Pezzo
13462439 1 l Verde smeraldo Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, coperchio a tenuta con blocco e base 18,3 cm Pezzo
13492439 4 l Nero ebano Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, coperchio a tenuta con blocco e base 30,4 cm Pezzo
13462449 9 l Verde smeraldo Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, coperchio a tenuta con blocco e base 42 cm Pezzo
13402449 4 l Rosso ciliegia Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, coperchio a tenuta con blocco e base 30,4 cm Pezzo
30193490 4 l Rosso ciliegia Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, coperchio a tenuta con blocco e base 30,4 cm Pezzo
13442439 1 l Rosso ciliegia Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, coperchio a tenuta con blocco e base 18,3 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Codice prodotto. 13482439 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore M168074101
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Proprietà di isolamento superiori combinate con un'elevata resistenza chimica
Proprietà di isolamento superiori combinate con un'elevata resistenza chimica
  • Compatibile non solo con ghiaccio umido, ma anche con materiali a bassissima temperatura tra cui ghiaccio secco, soluzioni saline, soluzioni di solvente e ghiaccio secco o azoto liquido
  • Resistenza a un ampio intervallo di temperature: da -196°C (-320°F) a 100°C (212°F)
  • Le vaschette per ghiaccio da laboratorio in uretano espanso di alta qualità sono leggere, durevoli, anti-condensa e impervie a umidità e odori
  • La finitura leggermente ruvida e antiscivolo e il bordo rialzato garantiscono un trasporto sicuro e un look elegante
  • Con pratico beccuccio, bordi antigocciolamento, indicatore della linea di riempimento, coperchio con serratura a tenuta e base per un facile impilamento
La vaschetta da 1 L non include il beccuccio né l'indicatore della linea di riempimento
Specifica
Altezza (sistema metrico) 20 cm
Altezza (sistema imperiale) 8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30,4 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 22,9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 in.
Capacità (sistema imperiale) 0,9 galloni
Include Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, coperchio a tenuta con blocco e base
Progettazione Trama leggera, antiscivolo
Materiale Uretano
Tipo Vaschetta per ghiaccio da laboratorio
Colore Blu intenso
Capacità (sistema metrico) 4 l
Capacità 24 Microtubes
Autoclavabile Not Autoclavable
Controllo della temperatura No
Gamma di temperatura Da -196 ° a 100 °C