Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Secchielli per ghiaccio Magic Touch
Codice prodotto. 12328687 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2,5 l
4 l
Colore:
Blu
Nero
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12328687
Marca: Bel-Art™ Scienceware™ M188482092
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Infrangibili in condizioni di uso normali. I cestelli portaghiaccio Bel Art™ Magic Touch™ presentano proprietà isolanti eccellenti per mantenere campioni sensibili alla temperatura in un ambiente ottimale.
  • Temperature range: -196° to 100°C (-321° to 212°F)
  • Use with ice, dry ice, dry ice alcohol slurries or liquid nitrogen
  • Non-sweating
  • Impervious to moisture and odors
  • Expanded Polymer Foam is chemical resistant
  • Unbreakable under normal use conditions
  • Flared edge for easy carrying
  • Lid can be cut to make openings for thermometers, cooling coils, flasks etc.
  • Available in 2 sizes
  • Round floating racks available for 1.5ml and 15ml tubes
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Utilizzabile con ghiaccio, ghiaccio secco e impasti di ghiaccio secco e alcol o azoto liquido.
Materiale polimero
Tipo Cestello portaghiaccio
Colore Nero
Capacità (sistema metrico) 2,5 l
Gamma di temperatura Da –196 a 90 °C