Learn More
Julabo™ MAGIO MS-449F Criostato di circolazione/termostato a circolazione con refrigerante naturale
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
21 to 30 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Devices offer extra strong pressure and suction pumps for the highest demands for temperature control of external applications
- Exceptionally large bath volume makes the unit ideal for precisely tempering larger or a variety of different samples in the bath
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 21 to 30 L |
| Certificazione/Conformità | CE |
| Comunicazioni | USB, RS232, Ethernet, Modbus |
| Capacità di raffreddamento | 460 W |
| Portata | 16 to 31 L/min. |
| Tipo di pompa | Centrifugal |
| Gamma di temperatura | -30°C to +200°C |
| Tipo | Circulator |
| Electrical Requirements | 230 V, 50 Hz |