missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied BioSystems™ MagMAX™ Saliva gDNA Binding Beads

Codice prodotto. 15950533 Sfoglia Tutto Applied Biosystems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
45 mL
Dimensione della confezione:
45mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15950533 45 mL 45mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15950533 Fornitore Applied BioSystems™ N. del fornitore A39061

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Includes

MagMAX Saliva gDNA Binding Beads

These magnetic binding beads are a component of the MagMAX Saliva gDNA Isolation Kit.

These magnetic binding beads are a component of the MagMAX Saliva gDNA Isolation Kit. They are offered here as a stand-alone reagent for applications that require more magnetic binding beads than is provided in the kit.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Isolation Technology Magnetic Bead
Da utilizzare con (applicazione) Next-Generation Sequencing, PCR
Compatibilità ad alta produttività High-throughput Compatible, Manual Protocols, Automated Protocols
Linea di prodotti MagMAX
Product Type Saliva gDNA Binding Beads
Quantità 45 mL
Shipping Condition Room Temperature
Bersaglio Genomic DNA

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.