missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied BioSystems™ MagMAX™ Saliva gDNA Elution Solution
Sfoglia Tutto Applied Biosystems Prodotti
Click to view available options
Quantità:
120 mL
Dimensione della confezione:
120mL
Descrizione
Includes
MagMAX Saliva gDNA Elution Solution
This Elution solution is a component of the MagMAX Saliva gDNA Isolation Kit. It is offered here as a stand-alone reagent for applications that require more Elution solution than is provided in the kit.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Next-Generation Sequencing, PCR |
| Compatibilità ad alta produttività | High-throughput Compatible, Manual Protocols, Automated Protocols |
| Linea di prodotti | MagMAX |
| Product Type | Saliva gDNA Elution Solution |
| Quantità | 120 mL |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Bersaglio | Genomic DNA |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto