Learn More
Magnesium for AAS 1g/L HCl matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12973175 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
100mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12973175 100 mL 100mL
12993175 500 mL 500mL
12983175 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12973175 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore B 032 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.35€
    23.56€ / 100mL
    Risparmia 5.79€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
La soluzione contiene HCl
Concentrazione 1 g/L
Quantità 100 mL