Learn More
Magnesium acetate tetrahydrate, 99.5%, for analysis
Codice prodotto. 10399050 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
5g
5kg
Codice prodotto. 10399050
Marca: Thermo Scientific Acros 270500050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 16674-78-5 | C4H14MgO8 | 214.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16674-78-5
Formula molecolare C4H14MgO8
Molecular Weight (g/mol) 214.45
Numero MDL MFCD00149214
InChI Key XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium acetate tetrahydrate
Punto di fusione 80.0°C
Nota nome p.a.
Colore White
pH 8 to 9 (5% soln. at 20°C)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.5% min. (Complexometry)
Formula lineare (CH3CO2)2Mg·4H2O
Fieser 15,196
Indice di Merck 15,5718
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1200g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol
IUPAC Name magnesium(2+) diacetate tetrahydrate
Peso formulazione 214.46
Percent Purity 99.5%
Grado Analytical